Merck
46045
Sigma-Aldrich
乙炔基溴化镁 溶液
technical, ~0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CMgBr
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
3600874
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
等级
technical
浓度
~0.5 M in THF
密度
0.94 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
储存中可能产生沉淀
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)