生物源
algae (marine)
品質等級
形狀
suspension
技術
affinity chromatography: suitable
珠直徑
45-165 μm
孔徑
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans)
60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 结合蝎毒以用于亲和层析
- 在免疫沉淀之前清除蛋白质提取物
- 凝胶纯化和磷脂囊泡的脱盐
- 免疫球蛋白G(IgG)的吸附
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 - 43 °C - closed cup