Merck
44191
Supelco
9-癸烯酸
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CH(CH2)7CO2H
CAS号:
分子量:
170.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.444-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)