Merck
43905
Supelco
萜品油烯
analytical standard
别名:
4-异亚丙基-1-甲基环己烯, 对薄荷-1,4(8)-双烯, 对薄荷-1-烯-8-基-甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1851203
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
~4.7 (vs air)
蒸汽壓力
~0.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥94% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - Seta closed cup
閃點(°C)
61 °C - Seta closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene