蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽压
~7 mmHg ( 20 °C)
方案
≥90.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
沸点
167 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI key
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 测定以下四种风味物质— 乙酸异戊 酯、己酸乙酯、苯甲醛和月桂烯从商业啤酒样品中 使用搅拌棒吸附萃取 (SBSE)和固相微萃取(SPME) 两种无溶剂样品处理技术 并通过气相色谱-火焰离子化检测(GC-FID)进行后续分析
- 使用乙基纤维素改性的 石英晶体微天平(QCM)传感器分析新鲜mano样品 以检测和定量月桂烯
- 通过单一提取方法和气相色谱-火焰离子化检测 (GC-FID) 对野生和栽培茴香样品中的挥发物和 脂肪酸进行多残留分析
- 通过同时使用 蒸馏萃取 (SDE) 技术进行样品处理和电子电离模式 (EI) 气相色谱-质谱 (GC-MS) 分析,鉴定和测定 柑橘 属 三种植物中常见 的挥发性芳香化合物
- 采用气相色谱-质谱联用(GC-MS) 高效液相色谱(HPLC)结合紫外和质谱联用(MS) 对21个不同大麻品系的82株植物的甾醇 和萜类化合物(单-、倍半-、三-)和黄酮类化合物 进行二级代谢分析
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene