Merck
43856
Millipore
碱性蛋白胨水 (ISO)
suitable for microbiology
别名:
碱性蛋白胨液 (ISO)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
最終pH值
8.6±0.2 (25 °C)
應用
microbiology
適合性
nonselective for Vibrio spp.
應用
用于检测弧菌菌种。ISO 委员会还在 ISO 8914:1990 规范中有所推荐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)