一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
应用
它用于校准离子色谱分析技术。
特点和优势
- 根据ISO/IEC 17025和ISO 17034认证生产
- 可通过国际公认机构如NIST或BAM等追溯至SI单位摩尔
- 除非附一份全面的分析证书(CoA)(最多四页),包括稳定性、密度、均质性、浓度精度、不确定性和追溯性数据
- 使用优质qNMR特征起始材料和合格的精密天平进行重量测定,以确保最小不确定性
- 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
- 以高密度聚乙烯(HDPE)瓶装,密封在铝袋中
联系
请访问 IC 门户 了解更多
分析说明
1000mg/L Na 水溶液,使用高纯 NaNO3 和 水制备。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Nicole A P van Gestel et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 30(8), 94-94 (2019-08-16)
Clinically, S53P4 bioactive glass (BAG) has shown very promising results in bone infection treatment, but it is also known to degrade very slowly in vivo. To evaluate which mechanisms (cellular or dissolution) can play a role in the degradation of
商品
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.