蒸汽密度
5 (vs air)
蒸汽壓力
0.2 mmHg ( 200 °C)
化驗
≥95.0% (cis + trans, GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
柠檬醛是一种挥发性化合物,它是柠檬茶树油 和 柠檬草挥发油的重要原料。它被用作食品、芳香疗法、化妆品行业、肥皂和盥洗用品香料中的芳香成分。研究人员研究了该化合物对空气中微生物的抗菌活性。
柠檬醛是柠檬香精油以及生姜等植物挥发油中的关键成分,可以以两种异构体的混合物形式存在,其分别为顺式-异构体柠檬醛和反式-异构体geromeral。 它可以用作治疗肿瘤的潜在候选药物。 它主要可以用作食品添加剂和化妆品中的香料。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
柠檬醛可用作分析参考标准,用于定量测定以下物质中的分析物:
- 精油,通过反相高效液相色谱和光电二极管阵列检测(RP-HPLC-PDA)测定,进一步通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)验证。
- 柠檬柏挥发油,通过高效液相色谱和紫外检测(HPLC-UV))以及气相色谱-质谱联用(GC-MS)测定。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - DIN 51758
閃點(°C)
98 °C - DIN 51758
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Antimicrobial effect of trans-cinnamaldehyde,(?)-perillaldehyde,(?)-citronellal, citral, eugenol and carvacrol on airborne microbes using an airwasher
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 29(11), 2292-2294 (2006)
Development and validation of reverse phase high performance liquid chromatography for citral analysis from essential oils
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1036, 50-56 (2016)
LC determination of citral in Cymbopogon citratus volatile oil
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(3), 597-601 (2005)
Citral Assay, Determination of Citral in Lemongrass and Citrus Oils by Condensation with Barbituric Acid
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 7(12), 850-859 (1959)
Citral is a new inducer of caspase-3 in tumor cell lines
Planta Medica, 71(05), 484-488 (2005)