方案
98%
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四丁基溴化铵是一种季铵化合物,被广泛用作相转移催化剂。 已经在各种温度(20、25和30℃)下测量了其水溶液的绝对粘度。已经评估了TMABr的各种物理性质(活性系数取决于饱和度、电导系数、密度以及在水中的溶解度)。
四甲基溴化铵(TMABr)是一种季铵盐,广泛用作相转移催化剂。测定了其水溶液在不同温度(20、25和30°C)下的绝对粘度。评估了TMABr的各种物理性质(饱和活度系数、电导率、密度和在水中的溶解度)。研究了其对以下Fe(II)螯合物碱水解的一级速率常数值的影响:
- 双(亚萘丙酸酯)(nali)
- 双(亚萘苯丙酸酯)(nphali)
- 双(亚萘天冬氨酸酯)(NASI)
- (亚萘组氨酸酯)(nhi)
- 双(亚萘基精氨酸酯)(nari)
应用
四甲基溴化铵可用作合成小胶体沸石Y纳米晶体的模板。
熔融状态的四丁基溴化铵可以用于以下过程:
- 合成(2S)-5-(3-苯基-2-邻苯二甲酰亚氨基丙酰基氨基)间苯二甲酸。
- 在不存在催化剂和有机溶剂的情况下,合成烷基取代的吡咯。
- 在无溶剂环境中通过转硫缩醛反应从缩醛合成二硫代缩醛。
- 通过对苯二甲酸和二异氰酸酯的聚合反应合成聚酰胺(PA)。
- 催化硫醇加成,形成共轭烯烃。
- 聚(氯乙烯)的脱氯化氢反应。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Viscosity of aqueous solutions. III. Tetramethylammonium bromide and the role of the tetraalkylammonium ions.
Nightingale Jr ER.
The Journal of Physical Chemistry, 66(5), 894-897 (1962)
Controlling size and yield of zeolite Y nanocrystals using tetramethylammonium bromide.
Holmberg BA, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 59(1), 13-28 (2003)
Dehydrochlorination of poly (vinyl chloride) by aqueous sodium hydroxide solution under two-phase conditions.
Kise H.
Journal of Polymer Science, 20(11), 3189-3197 (1982)
Kinetic study of the base-catalyzed hydrolysis of novel high-spin hydrophobic Fe(II)-azomethine amino acid chelates: Salt and structure effects on the reactivity
Russian Journal of General Chemistry, 85, 168-172 (2015)
Some physical properties of aqueous solutions of tetramethylammonium bromide and tetramethylammonium iodide
Levien BJ.
Australian Journal of Chemistry, 18(8), 1161-1170 (1965)