Merck
398101
Sigma-Aldrich
碳酸钙
ACS reagent, 99.95-100.05% dry basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
方案
99.95-100.05% dry basis
表单
powder
杂质
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH值(酸碱度)
8
溶解性
dilute HCl: 6.7%
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES字符串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
碳酸钙是一种钙盐,常见于海洋动物的贝壳和骨骼中。是一种价廉、无毒、易得、且应用广泛的试剂。
应用
可使用碳酸钙:
  • 作为造孔剂制备多孔陶瓷。
  • 作为螯合滴定标准品用于 EDTA 溶液的标定。
  • 通过微波诱导粉煤灰(CFA)的热活化来提取铝。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Kanwaljit Kaur
Handbook of Water and Wastewater Analysis, 247-248 (2007)
Permeability of porous ceramic based on calcium carbonate as pore generating agent.
Sim?o L, et al.
Ceramics International, 41(3), 4782-4788 (2015)
Aluminum release from microwave-assisted reaction of coal fly ash with calcium carbonate.
Zhang ZY, et al.
Fuel Processing Technology, 134, 303-309 (2015)
Opposite particle size effect on amorphous calcium carbonate crystallization in water and during heating in air.
Zou Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(12), 4237-4246 (2015)
Calcium carbonate nanoparticles as cancer drug delivery system.
Maleki Dizaj S, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12(10) (2015)