About This Item
线性分子式:
C20H12N2O11S3Na2
CAS号:
分子量:
598.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
推荐产品
等级
ACS reagent
质量水平
表单
powder, crystals or granules
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
7.9
mp
274 °C
溶解性
water: soluble
密度
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
适用性
passes test for determination of calcium
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
羟基萘酚蓝二钠盐是一种化合物,属于偶氮染料类,常用作 pH 指示剂。它以蓝色小晶体形式存在。 Hydroxy naphthol blue is suitable for the quantification of metal leaching in metal affinity chromatography. 在pH 12-13的范围内:在钙离子存在下,它由蓝色变为粉红色,在乙二胺四乙酸二钠(EDTA)存在下由蓝色变为深蓝色。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
其他客户在看
Food Chemicals Codex, Volumes 2-3
Food Chemicals Codex, 2-3 null