Merck
795445
Sigma-Aldrich
碳酸钙
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
产品线
Redi-Dri
方案
≥99%
表单
powder
质量
free-flowing
杂质
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH值(酸碱度)
8
溶解性
H2O: insoluble
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.1%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES字符串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
碳酸钙是一种无机化合物,常用作一些有机转化反应的固体碱催化剂。它也可用作酸清除剂和酸敏感型化合物的稳定剂。此外,由于其供应广泛,CaCO3是在塑料和弹性体应用中使用最广泛的添加剂。
应用
特点和优势
  • 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
  • 安全——避免使用工具大力敲碎团块
  • 环保——减少废物因为它不会粘附在包装上
  • 经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
  • 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂
  • 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.