Merck
39435
Supelco
铝AAS标准液
TraceCERT®, 1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
别名:
Aluminum Atomic Absorption Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
技術
AAS: suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034进行生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • Aluminum Standard for AAS in Environmental Monitoring: Aluminum standards are essential for the accurate quantification of aluminum in environmental samples using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). This method is vital for assessing pollution levels and ensuring environmental compliance (Cesur and Kartal, 2007).
分析報告
1 g/L 铝 溶于 2% 的硝酸,由高纯度 Al(NO3)3·9H2O, HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的无机TraceCERT网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)