主要文件
16595
Supelco
铅标准液,用于原子吸收
TraceCERT®, 1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
技术
AAS: suitable
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
AAS 的铅标准被用作表征空气样品中的铅来源中的参考材料。
分析说明
1 g/L 铅 溶于 2% 的硝酸,由高纯度 Pb(NO3)2,HNO3 和水配制
其他说明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Characterization of sources of lead in the urban air of Asia using ratios of stable lead isotopes.
Mukai, Hitoshi, et al.
Environmental Science & Technology, 27.7, 1347-1356 (1993)
商品
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.