certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Ni in nitric acid (nominal concentration)
技术
AAS: suitable
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
镍是一种优良的韧性和坚韧元素,与合金结合可用于化学加工、发电、污染控制和航空航天工业。
分析说明
1 g/L 镍的2%硝酸溶液,采用高纯度金属镍、HNO3 和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Elements of Metallurgy and Engineering Alloys (2008)