Merck
36921
Supelco
1-溴-2-丙醇
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2Br
CAS号:
分子量:
138.99
Beilstein:
1071195
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
描述
technical mixture
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F
閃點(°C)
54 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)