Merck
29140
Sigma-Aldrich
环己酮
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
别名:
pimelic ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(=O)
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.4 (vs air)
质量水平
蒸汽压
3.4 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.5% (GC)
自燃温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.5% water
蒸发残留物
≤0.05%
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
沸点
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能团
ketone
SMILES字符串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
环己酮是一种环状酮,主要用作合成尼龙的中间体。
应用
环己酮在吡咯烷-脲基催化剂存在下与芳基和烷基硝基烯烃发生不对称 Michael 加成反应生成相应的的加合物。它也可用于合成多种化合物,如己二酸 、2-(羟基(苯基)甲基)环己酮 、2-烯丙基环己烷-1-酮 、四异丁基炔丙胺 N -环己基苄胺衍生物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pyrrolidine- thiourea as a bifunctional organocatalyst: highly enantioselective Michael addition of cyclohexanone to nitroolefins
Cao CL, et al
Organic Letters, 8(14), 2901-2904 (2006)
(S)-(-)-2-allylcyclohexanone
Braun M, et al
Organic Syntheses, 86, 47-47 (2009)
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)