主要文件
24580
Hamilton® Gastight® 注射器,粘合针头
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23s-26s ga (cone tip)
特点
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80096
针长度
43 mm (1.71 in.)
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Hamilton 的 Gastight® 注射器用于气体或液体进样。此注射器带有玻璃针筒和 PTFE 头活塞密封垫,可以有效防止渗漏。密封垫可以有效排出注射器内的样品。
Gastight 注射器有备用活塞组件可供选择。
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)