Merck
20779
Supelco
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42142609
eCl@ss:
32070500
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26s ga (bevel tip)
特點
needle type N (cemented needle)
point style 2
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 80366
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供气体密封性Hamilton注射器,能够将GC分析中的气体交换最小化。它能给出精确的体积变化。它的活塞性能超好。
订购六支套装可节省费用
700 系列六支套装
这种最常用的注射器采用方便用户的套装销售,更加节省费用精确度达到 ±1%。温度限值:固定针头为 50°C,可拆卸针头为 115°C。
10μL 容量,26s 号,51mm 长度,针头类型 #2,六支套装
應用
它用于柱液体层析苯胺类和酚类分析样本分散。它能够和Chaney接头配套使用,在萃取过程中提高样本可重复性,可用于有机氯杀虫剂溶剂微萃取(SME)和后续的快速气体层析(GC)。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 125.11, 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Sleight, R. B.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)