Merck
21820
Sigma-Aldrich
按照 Ziehl-Neelsen 的石碳酸复红溶液
for microscopy (Bact.)
别名:
石炭酸品红溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy (Bact.)
品質等級
形狀
liquid
技術
microbe id | staining: suitable
雜質
phenol
密度
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
適合性
bacteria
SMILES 字串
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
采用石炭酸品红的Carbol-Fuchsin染色法是一种用于检测组织切片中抗酸分枝杆菌的重要诊断工具。
應用
基于Carbol-Fuchsin染色法的石炭酸品红溶液适用于抗酸、杆状细菌的染色测定。
其他說明
用于分析耐酸杆状菌的染色剂
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null
商品
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.