Merck
P2182
Millipore
马铃薯葡萄糖琼脂
Recommended for the isolation of yeasts and molds, NutriSelect® Basic
别名:
PDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171605
NACRES:
NA.85
生物源
potato
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
pH值
-5.6-25 °C
應用
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
儲存溫度
10-30°C
適合性
bacteria
molds
yeasts
一般說明
马铃薯葡萄糖琼脂用于培养细菌、真菌、酵母和霉菌。低pH值使培养基对耐酸细菌、真菌、霉菌和酵母具有选择性。 它用于研究子囊孢子的扩散。马铃薯提取物是碳、氮、矿物质、维生素和其他必需生长营养素的来源。葡萄糖是碳水化合物的来源。
應用
PDA 推荐用于:-
  • 从食品和奶制品中分离和枚举酵母和霉菌
  • 刺激孢子形成
  • 维持菌类的存量培养
  • 基于色素生成的各种皮肤真菌的鉴别
成分
马铃薯提取物 - 4 g/L
葡萄糖 - 20 g/L
琼脂 - 15 g/L
其他說明
包含:马铃薯、葡萄糖和琼脂浸粉
準備報告
将39 g溶解在1升蒸馏水中。在121℃下高压蒸汽灭菌15分钟。
分析報告
经过微生物检验。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sclerotinia Diseases of Crop Plants: Biology, Ecology and Disease Management, 403-403 (2008)
Two convenient methods to evaluate soybean for resistance to Sclerotinia sclerotiorum
Chen Y and Wang D
Plant Disease, 89(12), 1268-1272 (2005)
Effect of chestnut tannin extract (Castanea sativa Miller) on the proliferation of Cladosporium cladosporioides on sheep cheese rind during the ripening
Messini A, et al.
International dairy journal, 66, 6-12 (2017)
Julia Schumacher et al.
Eukaryotic cell, 7(4), 584-601 (2008-02-12)
Recently, we showed that the alpha subunit BCG1 of a heterotrimeric G protein is an upstream activator of the Ca(2+)/calmodulin-dependent phosphatase calcineurin in the gray mold fungus Botrytis cinerea. To identify the transcription factor acting downstream of BCG1 and calcineurin