Merck
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-3-(2-噻吩基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO4S
CAS号:
分子量:
271.33
Beilstein:
1388299
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
旋光性
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
71-76 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
应用
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)