Merck
711586
Sigma-Aldrich
2-(甲氨基)苯酚
≥97%
别名:
N-甲基-2-氨基苯酚, N-甲基-2-羟基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO
CAS号:
分子量:
123.15
Beilstein:
970951
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97%
表单
crystals
mp
89-94 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
InChI key
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)