Merck
523119
Sigma-Aldrich
2-(甲硫基)苯甲醛
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4CHO
CAS号:
分子量:
152.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.633 (lit.)
bp
141-143 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
thioether
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccccc1SC
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
XIOBUABQJIVPCQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rhodium-catalyzed synthesis of amides from aldehydes and azides by chelation-assisted C-H bond activation.
Bing Zhou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(32), 10511-10515 (2013-07-03)