Merck
15336
Supelco
铅离子载体 II
Selectophore
别名:
MBDiBDTC, S,S′-亚甲基双(N,N-二异丁基二硫代氨基甲酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H38N2S4
CAS号:
分子量:
422.78
Beilstein:
4814166
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
solid
mp
70-71 °C
SMILES 字串
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
InChI 密鑰
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
應用
Selected application examples
Lead ionophore II (S,S′-methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate) ) was used in the preparation of ion-selective sensors, used for the determination of Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Pb(II) in soil samples.
其他說明
在离子选择性聚合膜电极中所用的铅离子载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Kamata et al.
Analytical Chemistry, 63, 1995-1995 (1991)
Simultaneous determination of Zn (II), Cu (II), Cd (II) and Pb (II) in soil samples employing an array of potentiometric sensors and an artificial neural network model.
Wilson D
Electroanalysis, 24 (12), 2249-2256 (2012)