Merck
913863
Sigma-Aldrich
生物素-AEEA-酪酰胺
别名:
N-[2-(4-羟苯基)乙基]-2-(2-(2-生物素氨基乙氧基)乙氧基)乙酰胺, N-(2-(2-(2-(4-羟基苯乙氨基)-2-氧代乙氧基)乙氧基)乙基)-5-((3aS,4S,6aR)-2-氧代六氢-1H-噻吩并[3,4-d]咪唑-4-基)戊酰胺, 生物素-AEEA-苯酚, 生物素-PEG-酪胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36N4O6S
分子量:
508.63
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
储存温度
−20°C
应用
生物素-AEEA-酪酰胺是用于酪酰胺信号放大的试剂,用于许多应用,包括免疫组化,原位杂交,电子显微镜检查,ELISA等。它可以与显色和荧光可视化方法一起使用,并且可以添加到任何其他标准IHC方案中,从而减少了其他试剂的使用。
采用Synple 自动合成平台(SYNPLE-SC002)自动标记生物素
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)