主要文件
07781
Sigma-Aldrich
氯化铵20 mM – TRIS缓冲液pH 7.5; 50 mM –二恶烷 20% 溶液
别名:
Crystallization solution 46/Kit-No 18839
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
pH值(酸碱度)
7.5±0.2 ( in neat)
储存温度
2-8°C
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)