蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
3.3 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.5% (GC)
自燃温度
559 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
9.9 %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.419
沸点
145 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 20 °C
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup