文件
8.00841
Sigma-Aldrich
丙烯酸甲酯
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605396
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-500-6
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
67.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
874 °F
expl. lim.
14.5 %
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
運動黏度
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -2.7 °C
溶解度
60 g/L
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
27.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-2.8 °C - closed cup