主要文件
06416
Supelco
硅酸铝
washed, fibers (may contain particles)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47131900
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
表单
fibers (may contain particles)
质量
washed
技术
LPLC: suitable
杂质
asbestos, none detected
基质
Aluminum silicate
基质活性基团
aluminum
分离技术
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
分类温度:1260°C(分类温度根据不可逆的线性变化测定,而非根据熔点)
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)