主要文件
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
材料
porcelain
描述
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 66151
容量
34 mL
頂端外徑
40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)