Merck
520179
Sigma-Aldrich
硅酸铝
powder
别名:
硅铝酸盐, 莫来石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3Al2O3 · 2SiO2
分子量:
426.05
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
反应适用性
core: aluminum
SMILES字符串
O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
InChI key
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.