Merck
05360590
染料木黄酮
primary reference standard
别名:
4′,5,7-三羟基异黄酮, 5,7-二羟基-3-(4-羟基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O5
CAS号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
儲存條件
under inert gas
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI 密鑰
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品。
生化/生理作用
酪氨酸蛋白激酶抑制剂; 在其他蛋白激酶反应中,ATP的竞争性抑制剂。 抗血管生成剂,可下调参与控制血管生成的基因的转录。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)