Merck
04825
Sigma-Aldrich
甲基磺酰氯
≥98.0%
别名:
甲磺酰溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3BrO2S
CAS号:
分子量:
159.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0%
折射率
n20/D 1.510
密度
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI key
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)