About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27NO6
CAS号:
分子量:
425.47
Beilstein:
7952342
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)13-15(12-21(26)27)25-23(29)30-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t15-/m1/s1
InChI key
XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3