Merck
47625
Sigma-Aldrich
芴甲氧羰酰-色氨酸
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
别名:
芴甲氧羰基-L-谷氨酸 5-叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27NO6
CAS号:
分子量:
425.47
Beilstein:
3636375
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
芴甲氧羰酰-色氨酸, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
雜質
~4% water
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Fmoc-Glu(OtBu)-OH 被广泛用于肽合成中保护胺基的合成嵌段。
應用
Fmoc-Glu(OtBu)-OH(氧羰基-L-谷氨酸 5--丁酯)可用于:
  • 配体,以使用Pd催化剂通过环丙烷酰胺C-H活化反应合成顺式取代环丙烷羧酸。
  • 多小分子共轭PTX(紫杉醇)衍生物制备中的连接剂。
还可用作基本构成要素制备钉状α-螺旋肽和肽C-端硫代酸酯
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Solid phase synthesis of peptide C-terminal thioesters by Fmoc/t-Bu chemistry
Ingenito R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(49), 11369-11374 (1999)
Pd (II)-catalyzed enantioselective C-H activation of cyclopropanes
Wasa M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(49), 19598-19601 (2011)
Stapled α-helical peptide drug development: A potent dual inhibitor of MDM2 and MDMX for p53-dependent cancer therapy
Chang YS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(36), E3445-E3454 (2013)
Spectral characterization, solvation effects on topological aspects, and biological attributes of Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester: An effective reagent in anticancer evaluations
Thirunavukkarasu M, et al.
Journal of Molecular Structure, 1269, 133793-133793 (2022)
Synthesis of peptides from alpha-and beta-tubulin containing glutamic acid side-chain linked oligo-glu with defined length
Tegge W, et al.
International Journal of Peptides, 2010 (2010)