Merck
03561
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23201100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
SB.52
产品名称
硅胶, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
等级
high-purity grade
表单
powder
技术
LPLC: suitable
表面积
500 m2/g , approx.
基质
Silica
基质活性基团
silica
粒径
0.071-0.16 mm
孔径
60 Å mean pore size
pH值(酸碱度)
5.5-7.5
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于根据 DIN 51791 标准测定液体燃料中的烃基含量
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)