Merck
T4PNK-RO
Roche
T4 多核苷酸激酶,3'-无磷酸酶
from phage T4 am N81 pse T1 infected Escherichia coli BB
别名:
激酶,t4 多核苷酸,3'-无磷酸酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solution
比活性
≥40 x 103 units/mg protein
40000 U/mg
包裝
pkg of 1,000 U (10838292001)
pkg of 200 U (10709557001)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
一般說明
T4 多核苷酸激酶催化 ATP 末端磷酸基团转移到 5′-DNA 或 RNA 的羟基末端。还能催化 5′ 的交换-末端磷酸基。与野生型大肠杆菌酶相比,这种噬菌体衍生物缺乏 3′-磷酸酶活性。检测时间为 30 min,体积活度为 10000 单位/毫升。
應用
用 T4 多核苷酸激酶,3′-无磷酸酶,至:
  • 磷酸化 5′RNA 或 DNA 末端
  • 磷酸化 3′RNA 末端防止环化
  • 在 3′-CMP 中加入 5′ [32P]-末端标记,形成 5′ [32P] pCp。该底物常用于 t4rna 连接酶对 RNA 的 3′ 端标记。
  • 标签 5′-DNA 的羟基末端与 [?-32P]-ATP(通过直接磷酸化或磷酸盐交换)
  • 磷酸化 5′-从自动合成仪获得的寡核苷酸的羟基末端
  • 磷酸化 5′-连接物的羟基末端。
  • 大肠杆菌中纯化重组 RNA
注: 3′-在与突变型 T4 多核苷酸激酶最佳孵育条件下,未观察到野生型激酶的磷酸酶活性。
生化/生理作用
T4 多核苷酸激酶催化 ATP 末端磷酸基团转移到 5′-DNA 或 RNA 的羟基末端。还能催化 5′ 的交换-末端磷酸基。与野生型大肠杆菌酶相比,这种噬菌体衍生物缺乏 3′-磷酸酶活性。检测时间为 30 min,体积活度为 10000单位/毫升。
包裝
1 个试剂盒包含 2 种组分。
品質
3′ 缺失--磷酸酶,核酸内切酶,切口活性,3′-核酸外切酶和核糖核酸酶,按照现行质量控制程序进行检测;使用 DNA 检测功能 5'-结束标记试剂盒。
單位定義
一个单位是在 + 37℃ 下 30 min 内催化 1 nmol 32 P 掺入酸可沉淀产物的酶活性。
体积活度:10 x 10 3 U/ml
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Enzyme Solution, in buffer, pH 7.5 (+25 °C) 10 U/μl
  • Phosphorylation Buffer 10x concentrated
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phosphorylating DNA with DNA
Li Y and Breaker RR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2746-51 null
Luc Ponchon et al.
Nature protocols, 4(6), 947-959 (2009-05-30)
RNA production using in vivo transcription by Escherichia coli allows preparation of milligram quantities of RNA for biochemical, biophysical and structural investigations. We describe here a generic protocol for the overproduction and purification of recombinant RNA using liquid chromatography. The