Merck
SMAI-RO
Roche
Sma I
from Serratia marcescens Sb
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
生物来源
Serratia marcescens
质量水平
表单
solution
比活
10000 U/mL
包装
pkg of 1,000 U (10220566001 [10 U/μl])
pkg of 5,000 U (10656348001 [10 U/μl])
pkg of 5,000 U (11047639001 [40 U/μl])
制造商/商品名称
Roche
浓度
<0.1 % (w/w)
参数
25 °C optimum reaction temp.
技术
electrophoresis: suitable
颜色
colorless
pH值(酸碱度)
7.0 (39 °F)
溶解性
water: miscible
适用性
suitable for molecular biology
应用
life science and biopharma
异质活性
Endonucleases, none detected (up to 20 U with lambda-DNA)
Endonucleases, none detected (up to 20U with pBR 322-DNA )
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
Sma I 识别序列 *C°C*C↓GGG,并生成具有平末端的片段。
特异性
识别位点:*C °C*CGGG
*C °C*CGGG
限制性位点:*C °C*C↓GGG
*C °C*C↓GGG
热灭活:Sma I 可通过在 65°C 孵育 15 分钟进行热灭活(最多 100 U/μg DNA)。
应用
Sma I 已用于限制性分析。在快速脉冲场凝胶电泳(PFGE),限制性酶切消化过程中,它也被用于限制性酶混合物中。
质量
缺乏非特异性内切核酸酶活性
将 1μg λDNA 与过量的 Sma I 一起在 50μl SuRE/Cut 缓冲液 A 中孵育 16 小时。分析证书提供了不改变酶特异性模式的酶单位数量。
缺乏核酸外切酶活性
将约 5μg [3H] 标记的小牛胸腺 DNA 与 3μl Sma I 一起溶于 100μl 50mM Tris-HCl 溶液(含 10mM MgCl2、1mM 二硫赤藓糖醇,pH 约 7.5)中,并在 +37°C 下孵育 4 小时。根据分析证书所述,在这些条件下,检测不到放射性释放。
DNA图谱分析
不同DNA上的切割位点数
  • λ: 3
  • φX174: 0
  • Ad2: 12
  • M13mp7: 0
  • pBR322: 0
  • pBR328: 0
  • pUC18: 1
  • SV40: 0
单位定义
在总体积为 25 μl (1x)的(1x)SuRE/Cut 缓冲液 A 中,一个单位为在 +25 °C、1 小时内完全切割 μg λDNA 所需的酶活性。
储存及稳定性
不要储存在−25°C以下
分析说明
SuRE/Cut 缓冲液体系
建议使用粗体印刷的缓冲液以获得最佳活性
  • A:100%
  • B:0-10%
  • H:0-10%
  • L:0-10%
  • M:0-10%
相容末端
Sma I 生成的末端与任何平端兼容。
同裂酶
该酶是 Cfr9 I、PspA I、Xma I 和 XmaC I 的同分异构体。
甲基化敏感性
Sma I 在识别序列的三个 C 残基(°)的中间不受 5-甲基胞嘧啶的抑制。但是,其活性任何其他 C 残基(*)处受到 5-甲基胞嘧啶的抑制,或在识别序列(*C°C*C↓GGG)中任何位置受 4-甲基胞嘧啶的抑制。
孵育温度
+25°C
经PFGE测试
Sma I 已经过脉冲场凝胶电泳(在细菌染色体上)测试。对包埋在 PFGE 分析用琼脂糖中的基因组 DNA(大肠杆菌 C 600)进行切割时,我们建议每 μg DNA 使用 10 U 酶,孵育时间为 4 小时。
连接和重切割测定
将通过完全消化 1 μg λDNA 获得的 Sma I 片段与 10 μl 的 1U T4 DNA 连接酶连接,连接方法是在 66 mM Tris-HCl 溶液(含 5 mM MgCl2、5 mM 二硫赤藓糖醇、1 mM ATP,+20°C,pH 7.5)中在 +25°C 下孵育 16 小时,得到 1μg λDNA 片段回收率高于 80%。
随后用 Sma I 重新酶切,得到高于 80% 的典型 λDNA × Sma I 片段。
在 PCR 缓冲液中的活性:100%
在 PCR 混合液(Taq DNA 聚合酶缓冲液)中的相对活性为 100%。PCR 混合物含有 λDNA、引物、10 mM Tris-HCl (pH 8.3,20°C)、50 mM KCl、1.5 mM MgCl2、200μM dNTPs,2.5 UTaq DNA 聚合酶。混合物将进行 25 次扩增循环。Pwo SuperYield DNA 聚合酶 PCR 混合物反应缓冲液中的活性为 100%。如果添加富含 GC 的溶液,则其活性保持在 100%。Pwo SuperYield DNA 聚合酶 PCR 混合物不在美国销售。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer A 10x concentrated
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Corinna Kehrenberg et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 51(2), 483-487 (2006-12-06)
During a study of florfenicol-resistant porcine staphylococci from Denmark, the genes cfr and fexA were detected in the chromosomal DNA or on plasmids of Staphylococcus hyicus, Staphylococcus warneri, and Staphylococcus simulans. A novel variant of the phenicol resistance transposon Tn558
E M Ribot et al.
Journal of clinical microbiology, 39(5), 1889-1894 (2001-04-28)
We developed a rapid pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) protocol for subtyping Campylobacter isolates based on the standardized protocols used by PulseNet laboratories for the subtyping of other food-borne bacterial pathogens. Various combinations of buffers, reagents, reaction conditions (e.g., cell suspension
商品
术语“限制酶”源自Werner Arber和Matthew Meselson实验室对肠杆菌噬菌体λ(λ噬菌体)的研究。
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
相关内容
Restriction endonucleases in prokaryotes function primarily to protect against foreign genetic material, notably bacteriophage DNA.