质量水平
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
保质期
≤12 mo.
特点
dNTPs included
hotstart
包装
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4619)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4621)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4620)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4622)
制造商/商品名称
Roche
浓度
2 ×
技术
qPCR: suitable
输入
purified DNA
相容性
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio™
检测方法
SYBR® Green
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
KAPA SYBR快速qPCR试剂盒具有提高的耐用性、加工性和速度,使得始终保持较高水平扩增效率,使基因表达分析的相对定量更加准确。KAPA SYBR快速qPCR试剂盒在严格的实时PCR反应条件下性能最佳,在信噪比(荧光)、循环域值 (Cq)、线性度和灵敏度方面都有显著改善。
应用
- qRT-PCR
- RT-PCR
- 基因表达
- 基因敲除验证
- 芯片验证
- ChIP 分析
- 低拷贝检测
- NGS 文库的绝对定量
特点和优势
- 95-105% 之间的高反应效率可提高准确性和可重复性。
- 广泛 GC 含量和扩增子长度范围内的无偏效率。
持续检测低拷贝和困难靶标
- 进行性改善导致早期 Cq 评分。
- 在不同 AT 和 GC 含量的靶标上进行更高的荧光检测。
- 新型酶能抵抗 SYBR ®抑制。
仅需 40 min 即可完成实时 PCR 运行
- 快速循环方案的运行时间缩短 55%。
- 从标准协议切换到快速协议时保持高性能。
临时速记:
- 该试剂盒包含一种使用 SYBR Green I 染料化学方法优化 qPCR 的工程酶。
- 2X 预混液含有专有缓冲液。与新型酶一起,提高了富含GC和AT的靶的扩增效率。
- 95°C 下 20 s 的初始变性足以激活酶。 使用复杂模板时,建议将初始变性设置为 3 min。
- 对于 3 步循环,引物退火用 20秒,72°C 下延伸/数据采集用 1 秒。
- 反应体积不得超过 25μL。
质量
制备说明
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 中包含的 SYBR Green I染料和ROX/荧光素染料(取决于试剂盒配置)具有光敏性。 长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。如果不被微生物和/或核酸酶污染,试剂在避光的情况下,在4°C的黑暗环境中稳定至少一个星期,并可在这个温度下储存以短期使用。
其他说明
法律信息
仅试剂盒组分
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
STOT SE 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.