Merck
11699113001
Roche
MgCl 2 贮备液
pH 8.25-8.45 (25 °C), suitable for PCR, solution, pkg of 3 × 1 mL
别名:
氯化镁溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
形狀
solution
品質等級
包裝
pkg of 3 × 1 mL
製造商/商標名
Roche
濃度
25 mM
技術
PCR: suitable
pH值
8.25-8.45 (25 °C)
儲存溫度
−20°C
一般說明
MgCl2 储液用于单独调节PCR反应中Mg2+的浓度,同时可以与不含MgCl2的PCR缓冲液结合使用。 大多数应用中,1.5 mM浓度的MgCl2即可产生令人满意的结果,而 dNTP 的浓度均为200μM。 不过,在许多情况下,需要通过滴定获得最佳Mg2+ 浓度,以提高 PCR 反应的特异性和产量。
應用
对不含 MgCl 2 的 PCR 缓冲液和 MgCl 2 贮备液缓冲液组合进行了优化,以在常规 PCR(,含 Taq DNA 聚合酶)中扩增特定 DNA 片段。然而,MgCl 2 贮备液可以与其他更合适的 PCR 缓冲液一起使用,以优化任何类型的 PCR(例如 热启动 PCR、高保真 PCR、长模板 PCR)。
生化/生理作用
镁(Mg2+)可螯合三磷酸核苷(dNTP),使用镁是聚合酶链反应(PCR)的一种优化策略。 它通过稳定核苷的磷酸酯基团,促进低聚磷酸酯的正磷酸酯合成。
外觀
MgCl 2 贮备液在无菌水中含有 25 mM MgCl 2
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The significance of Mg in prebiotic geochemistry
Holm NG
Geobiology, 10(4), 269-279 (2012)
Optimization and troubleshooting in PCR
Roux KH
Cold Spring Harbor Protocols, 2009(4), pdb-ip66 (2009)