Merck
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
别名:
PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105600
表单
lyophilized
分子量
660 kDa
包装
pkg of 5 U
制造商/商品名称
Roche
吸光度比值
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般描述
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
应用
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
质量
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
序列
Chain Length approx. 1,000 bp
单位定义
1 A260 unit equals 50 μg
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)