Merck
POLYDIC-RO
Roche
聚[d(I-C)]
lyophilized, pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units]), pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
别名:
聚(脱氧肌苷-脱氧胞苷)酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
描述
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
质量水平
表单
lyophilized
分子量
28814 bp
包装
pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units])
pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
制造商/商品名称
Roche
颜色
white
mp
54 °C (NaCl, 0.1 M, pH 7.0)
溶解性
water: soluble
吸光度比值
A290/260 nm 0.24-0.32
A280/260 nm 0.61-0.67
A250/260 nm 1.18-1.30
储存温度
−20°C
应用
Poly [d(IC)]被用作 RNA 聚合酶的模板,并用作生物物理研究的 DNA 模型。
它还用作 Kornberg DNA 聚合酶的引物模板,用于测定少量 dITP、dGTP 和 dCTP。Poly(dI-dC)已用于电泳迁移率变动分析(EMSA)。
特点和优势
内容
冻干粉,钠盐,碱比 1:1,交替碱基序列
质量
典型分析:
吸光度测定 A250/A260、A280/A260、A290/A260
序列
在水溶液中,DNA 本身是一种盐(磷酸盐骨架的酸基团具有负电荷,并且被正钠离子饱和),即在溶液中没有额外的盐。可以获得在磷酸盐骨架中显示负 0-基团的结构式。溶液中相同数量的正钠离子必须解离,作为相对应的离子
由于钠离子是产物的一部分,并使磷酸基团饱和,因此冻干物不含盐。
链长约 20,000 bp
单位定义
1 A260 单位对应 50 μg。
单位转换:1 A260 单位对应 50 μg dsDNA。
制备说明
激活剂:多胺(精胺、亚精胺)
储存条件(工作溶液):如果储存在 2 至 8°C,则溶液可稳定保存至少 12 个月,应避免与 DNA 酶或细菌接触。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carlos Farkas et al.
PloS one, 8(9), e73817-e73817 (2013-09-17)
SALL2- a member of the Spalt gene family- is a poorly characterized transcription factor found deregulated in various cancers, which suggests it plays a role in the disease. We previously identified SALL2 as a novel interacting protein of neurotrophin receptors