制造商/商品名称
Roche
包装
kit of for 50 isolations
一般描述
从游离 FFPE 组织切片中分离低至中等通量的微量总 RNA。
应用
高纯 FFPE RNA Micro 试剂盒从福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 的组织样本中分离出总 RNA,直接用于:
- 定性 RT-PCR
- mRNA 的相对定量与实时 PCR 系统,如 LightCycler ® 480 系统
- 差异显示 RT-PCR
- cDNA 合成
- 引物延伸
特点和优势
在离液盐(盐酸胍)存在下,核酸结合到玻璃纤维织物的表面。这使得高纯度过滤器管能够在核酸(DNA 和 RNA)清除污染物的同时特异性地固定它们。对于 RNA 分离,可以优化结合条件以确保固定所有的 RNA。
大小分布 :从福尔马林固定的组织中分离得到的 RNA 典型大小为 150~1500 个碱基。然而,切片厚度、组织类型、样本年龄和使用的固定方案会影响分离 RNA 的产量和质量。
容量 :高纯度的微量过滤管可容纳 500μl 样品体积。
样品材料 :1-10μm 福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 的组织切片(例如,来自哺乳动物物种的结肠、乳腺、肝脏、肾脏、脾脏)。
大小分布 :从福尔马林固定的组织中分离得到的 RNA 典型大小为 150~1500 个碱基。然而,切片厚度、组织类型、样本年龄和使用的固定方案会影响分离 RNA 的产量和质量。
容量 :高纯度的微量过滤管可容纳 500μl 样品体积。
样品材料 :1-10μm 福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 的组织切片(例如,来自哺乳动物物种的结肠、乳腺、肝脏、肾脏、脾脏)。
高纯 FFPE RNA Micro 试剂盒从福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 的组织样本中分离总 RNA,直接用于 RT-PCR。
- 简化 FFPE 组织中的 RNA 分离 (甚至是小的 RNA 片段)。
- 获得高浓度、即用型洗脱液 和极佳的 RNA 回收率 ( 80%)。
- 分离无 DNA RNA ,用于定性和定量 RT-PCR。
- 用一个试剂盒去除污染物将核糖核酸损失降至最低,无需沉淀或其他降解核糖核酸的处理步骤。
- 生成高质量模板 RNA,在 RT-PCR 中表现出优异的性能和线性。
组分
- 组织裂解缓冲液
- 蛋白酶 K,重组,PCR 级
- 结合缓冲液
- 洗涤缓冲液 I
- 洗涤缓冲液 II
- DNase I,重组,冻干
- DNase 孵育缓冲液
- 洗脱缓冲液
- 高纯微量过滤管
- 收集管
质量
将福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片通过过夜蛋白酶 K 消化进行匀浆,并按照描述进行纯化。通过测量 260 nm 处的光密度确定 RNA 产量。
一步法 RT-PCR 使用 β2M 基因的 RNA 洗脱液和特异性引物。在 LightCycler ® 2.0 仪器上的以下 PCR 中(使用 LightCycler ® RNA Amplification Kit SYBR Green I 和针对 β2M),在 Cp 值小于 24 时获得预期扩增信号。
在无逆转录酶步骤的 LightCycler ® 2.0 仪器上通过 PCR 检查是否存在污染性基因组 DNA;未获得扩增产物。
一步法 RT-PCR 使用 β2M 基因的 RNA 洗脱液和特异性引物。在 LightCycler ® 2.0 仪器上的以下 PCR 中(使用 LightCycler ® RNA Amplification Kit SYBR Green I 和针对 β2M),在 Cp 值小于 24 时获得预期扩增信号。
在无逆转录酶步骤的 LightCycler ® 2.0 仪器上通过 PCR 检查是否存在污染性基因组 DNA;未获得扩增产物。
制备说明
要制备 RNA 分离的组织切片,必须去除样本中的固定试剂;脱蜡后的切片即可用 High Pure FFPE RNA Micro Kit 进行处理。在用蛋白酶 K 和离液盐(盐酸胍)孵育期间,破坏并均质化脱蜡组织样本。然后将匀浆应用于高纯微量过滤管中的玻璃纤维羊毛上。
在程序中使用的缓冲条件下,所有核酸均与玻璃纤维羊毛特异性结合,而污染物质(盐、蛋白质和其他组织污染物)则不会。用 DNase I 直接在过滤器上消化制备液中的 DNA。简单的洗涤和离心步骤可轻易去除消化的 DNA 片段和其他污染物质。剩余的纯化 RNA 然后在小体积的低盐缓冲液中洗脱。
在程序中使用的缓冲条件下,所有核酸均与玻璃纤维羊毛特异性结合,而污染物质(盐、蛋白质和其他组织污染物)则不会。用 DNase I 直接在过滤器上消化制备液中的 DNA。简单的洗涤和离心步骤可轻易去除消化的 DNA 片段和其他污染物质。剩余的纯化 RNA 然后在小体积的低盐缓冲液中洗脱。
分析说明
典型 RNA 回收率
起始物料及用量: 1-10μm FFPE 切片,哺乳动物种属的结肠、乳腺、肝脏、肾脏、脾脏
收率/回收率:1.5-3.5 μg/5 μm 切片
所需时间: 60 min,未孵育 3 小时
反应数量: 50/1-10μm 切片
起始物料及用量: 1-10μm FFPE 切片,哺乳动物种属的结肠、乳腺、肝脏、肾脏、脾脏
收率/回收率:1.5-3.5 μg/5 μm 切片
所需时间: 60 min,未孵育 3 小时
反应数量: 50/1-10μm 切片
法律信息
LightCycler is a registered trademark of Roche
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Jeffrey C Liu et al.
PloS one, 12(6), e0179223-e0179223 (2017-06-21)
Multi-gene prognostic signatures derived from primary tumor biopsies can guide clinicians in designing an appropriate course of treatment. Identifying genes and pathways most essential to a signature performance may facilitate clinical application, provide insights into cancer progression, and uncover potentially
Zachary Kerr et al.
Head and neck pathology, 14(3), 577-587 (2019-09-14)
Kallikrein-related peptidases (KLKs) are a group of 15 serine proteases implicated in a variety of biological processes. Aberrant expression of KLKs has been associated with the development of certain cancers. However, the role of KLKs in salivary tumors has not
Isabella Wimmer et al.
Scientific reports, 8(1), 6351-6351 (2018-04-22)
Formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues are valuable resources commonly used in pathology. However, formalin fixation modifies nucleic acids challenging the isolation of high-quality RNA for genetic profiling. Here, we assessed feasibility and reliability of microarray studies analysing transcriptome data from fresh
Manik Garg et al.
Nature communications, 12(1), 1137-1137 (2021-02-20)
Adjuvant systemic therapies are now routinely used following resection of stage III melanoma, however accurate prognostic information is needed to better stratify patients. We use differential expression analyses of primary tumours from 204 RNA-sequenced melanomas within a large adjuvant trial
Inês Pires da Silva et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(4), 1272-1279 (2019-01-12)
BRAF V600E and V600K melanomas have distinct clinicopathologic features, and V600K appear to be less responsive to BRAFi±MEKi. We investigated mechanisms for this and explored whether genotype affects response to immunotherapy. Pretreatment formalin-fixed paraffin-embedded tumors from patients treated with BRAFi±MEKi