主要文件
ZWDK5L100
Milli-Q
垫圈分配套件
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, left, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
NACRES:
JA.13
用途
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Milli-Q®
参数
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.2 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
高度 × 宽度 × 直径
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 该水分配套件是一种具有成本效益的、泵基解决方案,旨在为您的实验室设备提供高质量加压纯水的恒定来源。
  • 该套件紧凑、流畅的设计让您可以轻松地安装在任何适合的地方(壁挂式、工作台或工作台下安装)。
  • 左侧的型号是安装在储罐左边,它的右边是进水口,左边是加压出水口。
应用
需要时,水分配套件可提供无声、自动的纯水供应。
特点和优势
  • 具有成本效益的解决方案,确保以最高16.2 L/min @ 15 psi (1 bar)的流量为普通实验室设备提供加压纯水。
  • 尺寸小。
  • 静音运行。
  • 通过集成压力开关确保自动启动/停止仪器水流。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany