推荐产品
用途
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Milli-Q®
参数
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.5 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
高度 × 宽度 × 直径
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 该水分配套件是一种具有成本效益的、泵基解决方案,旨在为您的实验室设备提供高质量加压纯水的恒定来源。
- 该套件紧凑、流畅的设计允许轻松安装在任何适合您的地方(壁挂式、工作台或工作台下安装)。
- 右侧版本是安装在储罐右边,它的左边是进水口,右边是加压出水口。
应用
需要时,水分配套件将提供无声、自动的纯水供应。
特点和优势
- 具有成本效益的解决方案,确保以16.2 L/min @ 15 psi (1 bar)的流量为普通实验室设备提供加压纯水。
- 尺寸小。
- 静音运行。
- 通过集成压力开关确保自动启动/停止仪器水流。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany