主要文件
XX1614705
Millipore
用于真空过滤的Millipore磨口烧瓶
2L, Conical bottom
别名:
真空过滤烧瓶, 磨口烧瓶, 过滤设备
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
borosilicate glass
技术
vacuum filtration: suitable
培养瓶容量
2 L
应用
filtration
运输
ambient
相关类别
一般描述
Millipore玻璃真空过滤配件产品
磨口接头烧瓶,2L,锥形底部
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
本品是Millipore全玻璃过滤器支架套件和Millipore MilliSolve套件的附件。