主要文件
XX1102012
Millipore
塑料注射器,20mL Luer 滑动接头,聚丙烯
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.11
物料
clear device
polypropylene device
质量水平
无菌性
non-sterile
参数
20 mL sample volume
输入
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
应用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
运输
ambient
一般描述
通过过滤器支架或带内螺纹Luer 滑动接头的过滤器装置,采用聚丙烯注射器将液体转移至小容器并进行小体积液体的压力过滤。
应用
啤酒、瓶装水、化妆品、药品分析、生物负载测试、一般微生物分析
一般微生物分析的特殊试验规定。
访问文档库
实验方案
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.