主要文件
Z683566
无针头 PP/PE 注射器
luer lock tip, centered, capacity 3 mL, graduated, 0.1 mL, non-sterile
别名:
polypropylene syringes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42142600
NACRES:
NB.03
无菌性
non-sterile
特点
graduated 0.1 mL
包装
pkg of 100 ea bulk packed
容量
3 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.