主要文件
XF2014710
Millipore
Millipore分析用不锈钢换膜过滤器-套件
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
别名:
过滤器支架套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
特点
autoclavable
高度
15.6  cm
直径
6.2 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
9 cm2
漏斗容量
100 mL
配件
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
相关类别
一般描述
分析不锈钢过滤器支架可用于细菌学样品的真空过滤或颗粒物污染分析。
应用
细菌或颗粒物污染分析
特点和优势
  • 有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳250 mL样品
  • 带有250 mL漏斗的支架配有漏斗盖,可以使用附件过滤装置进行排气
  • 可以高压灭菌或火焰灭菌
原理
真空